Läs mer
Cytiva Whatman™ PTFE-membrancirklar
Produktkod. 11373445
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
1.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11373445
Brand: Cytiva 10411116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger klargörande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor. Whatman™ PTFE-membrancirklar är särskilt användbara vid HPLC-analys när fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen.
  • Hydrofobisk
  • Kemiskt stabil och inert
  • Kan användas upp till 120 °C
  • Laminerad på slumpmässigt anordnat stödmaterial av polypropen
  • För filtrering med organiska och kemiskt aggressiva lösningar eller gaser
  • Särskilt lämplig för HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Porstorlek 5 μm
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Typ av membran TE 38
Antal per förpackning 25 förpackning
Diameter (metrisk) 90 mm