Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Cirklar av klass 1
Produktkod. 11350394
Diameter (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
42.5 mm
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
400 mm
Kvantitet:
100/Pk.
400/Pk.
500/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 500
Produktkod. 11350394
Brand: Cytiva 10010155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor. Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Grade 1 Circles är allmänt använda filterpapper av standardkvalitet för rutintillämpningar med medium retention och flödeshastigheter.
Dessa cellulosafilter används i kvalitativ analysteknik för att bestämma och identifiera material och för att klara vätskor.
  • Partikelretention:> 11 μm
  • Porositet: medium
  • Filtreringshastighet: ASTM™ , 40 sek.; Herzberg, 150 sek.
  • Yta: slät
  • Separerar fällningar som blysulfat, kalciumoxalat (hett) och kalciumkarbonat
  • Används för jordanalys och frötestningsprocedurer inom jordbruksindustrin
  • Används för att separera fasta livsmedel från tillhörande vätska eller extrahera vätska i livsmedelsindustrin
  • Atmosfäriskt damm samlas upp från luftflödet och fläckintensiteten mäts
  • Impregnerad med ett kromogent reagens och färgbildning kvantifierad genom optisk reflektans för gasdetektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Luftflödeshastighet 13 sekunder/100 ml/kvadrat i.
Basvikt 87 g/m 2
Beskrivning Kvalitet 1 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, cirkel, 15 mm
Formatera Skiva
Material Cellulosa
Partikelretention >11μ m
Filtreringshastighet 150 sek.
Flödeshastighet 57 ml/min. (vatten)
För användning med (applikation) Ett allmänt använt filterpapper av standardkvalitet för rutintillämpningar med medium retention och flödeshastighet. Den täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor.
Kvalitet Årskurs 1
Porositet Intermediär
Kvantitet 500/Pk.
Tjocklek (metrisk) 180μ m
Typ Kvalitativt filterpapper
Diameter (engelska) 0,59 tum
Diameter (metrisk) 15 mm