Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Cirklar av klass 1
Produktkod. 11392805
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
42,5 mm
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
400 mm
Kvantitet:
100/förpackning
400/förpackning
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet unitSize
11392805 90 mm 100/förpackning Paket med 100
11350394 15 mm 500/förpackning Paket med 500
11302805 20 mm 400/förpackning Paket med 400
11312805 25 mm 400/förpackning Paket med 400
10193971 30 mm 400/förpackning Paket med 400
11332805 32 mm 100/förpackning Paket med 100
10433891 42,5 mm 100/förpackning Paket med 100
11352805 47 mm 100/förpackning Paket med 100
10292221 55 mm 100/förpackning Paket med 100
11372805 70 mm 100/förpackning Paket med 100
10738611 85 mm 100/förpackning Paket med 100
11302815 110 mm 100/förpackning Paket med 100
10424081 125 mm 100/förpackning Paket med 100
11322815 150 mm 100/förpackning Paket med 100
10434271 185 mm 100/förpackning Paket med 100
11342815 240 mm 100/förpackning Paket med 100
10786262 270 mm 100/förpackning Paket med 100
10134071 320 mm 100/förpackning Paket med 100
15788032 25 mm 100/förpackning Paket med 100
11370394 30 mm 100/förpackning Paket med 100
11340394 385 mm 100/förpackning Paket med 100
11372815 400 mm 100/förpackning Paket med 100
11320394 10 mm 500/förpackning Paket med 500
12494272 45 mm 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 11392805 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 1001090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor. Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Grade 1 Circles är allmänt använda filterpapper av standardkvalitet för rutintillämpningar med medium retention och flödeshastigheter.
Dessa cellulosafilter används i kvalitativ analysteknik för att bestämma och identifiera material och för att klara vätskor.
  • Partikelretention:> 11 μm
  • Porositet: medium
  • Filtreringshastighet: ASTM™ , 40 sek.; Herzberg, 150 sek.
  • Yta: slät
  • Separerar fällningar som blysulfat, kalciumoxalat (hett) och kalciumkarbonat
  • Används för jordanalys och frötestningsprocedurer inom jordbruksindustrin
  • Används för att separera fasta livsmedel från tillhörande vätska eller extrahera vätska i livsmedelsindustrin
  • Atmosfäriskt damm samlas upp från luftflödet och fläckintensiteten mäts
  • Impregnerad med ett kromogent reagens och färgbildning kvantifierad genom optisk reflektans för gasdetektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Luftflödeshastighet 13 sekunder/100 ml/kvadrat i.
Basvikt 87 g/m 2
Beskrivning Kvalitet 1 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, cirkel, 90 mm
Formatera Skiva
Material Cellulosa
Partikelretention >11μ m
Filtreringshastighet 150 sek.
Flödeshastighet 57 ml/min. (vatten)
För användning med (applikation) Ett allmänt använt filterpapper av standardkvalitet för rutintillämpningar med medium retention och flödeshastighet. Den täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor.
Kvalitet Årskurs 1
Porositet Intermediär
Kvantitet 100/förpackning
Tjocklek (metrisk) 180μ m
Typ Kvalitativt filterpapper
Diameter (engelska) 3,54 tum
Diameter (metrisk) 90 mm