Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Cirklar av klass 1
Diameter (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
42.5 mm
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
400 mm
Kvantitet:
100/Pk.
400/Pk.
500/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Paket med 500
Beskrivning
Täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor. Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Grade 1 Circles är allmänt använda filterpapper av standardkvalitet för rutintillämpningar med medium retention och flödeshastigheter.
Dessa cellulosafilter används i kvalitativ analysteknik för att bestämma och identifiera material och för att klara vätskor.
- Partikelretention:> 11 μm
- Porositet: medium
- Filtreringshastighet: ASTM™ , 40 sek.; Herzberg, 150 sek.
- Yta: slät
- Separerar fällningar som blysulfat, kalciumoxalat (hett) och kalciumkarbonat
- Används för jordanalys och frötestningsprocedurer inom jordbruksindustrin
- Används för att separera fasta livsmedel från tillhörande vätska eller extrahera vätska i livsmedelsindustrin
- Atmosfäriskt damm samlas upp från luftflödet och fläckintensiteten mäts
- Impregnerad med ett kromogent reagens och färgbildning kvantifierad genom optisk reflektans för gasdetektion
Specifikationer
Specifikationer
| Luftflödeshastighet | 13 sekunder/100 ml/kvadrat i. |
| Basvikt | 87 g/m 2 |
| Beskrivning | Kvalitet 1 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, cirkel, 15 mm |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | >11μ m |
| Filtreringshastighet | 150 sek. |
| Flödeshastighet | 57 ml/min. (vatten) |
| För användning med (applikation) | Ett allmänt använt filterpapper av standardkvalitet för rutintillämpningar med medium retention och flödeshastighet. Den täcker ett brett spektrum av laboratorieapplikationer och används ofta för att klara vätskor. |
| Kvalitet | Årskurs 1 |
| Visa mer |