Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Grad 4 Circles
Produktkod. 12375813
Diameter (metrisk):
27 mm
41 mm
42.5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Produktkod. 12375813
Brand: Cytiva 1004041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Filtrerar och håller kvar grova partiklar för övervakning av luftföroreningar. Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Grad 4 Circles används när höga flödeshastigheter vid övervakning av luftföroreningar krävs och uppsamlingen av fina partiklar inte är kritisk.
Dessa cellulosafilter används i kvalitativ analysteknik för att bestämma och identifiera material och för att klara vätskor.
  • Partikelretention: 25 μm
  • Porositet: Grov
  • Filtreringshastighet: Herzberg, 37 sek.
  • Yta: slät
  • Extremt snabb filtrering med utmärkt retention av grova partiklar och gelatinösa fällningar som järn(III)hydroxid och aluminiumhydroxid
  • Användbart som ett snabbt filter för rutinmässig rengöring av biologiska vätskor eller organiska extrakt under analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Skiva
Material Cellulosa
Partikelretention 25μ m
Porstorlek 20 till 25μ m
Filtreringshastighet 37 sek.
Flödeshastighet Snabb
Kvalitet Årskurs 4
Porositet Intermediär
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 210μ m
Diameter (metrisk) 41 mm