Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Betyg 595½ Veckade cirklar
Beskrivning
Veckad för att spara tid och uppnå optimal passform i koniska filtertrattar. Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Betyg 595½ Plisserade cirklar ger extra yta för att öka den totala lastkapaciteten.
Vikt filter används för många rutinmässiga analytiska tillämpningar i olika branscher. Veckat papper förbättrar och underlättar filtreringsprocessen.
- Sparar tid i repetitiva eller flera analyser
- Minskar den totala filtreringstiden; normal långsam hastighet på grund av partikelbelastning elimineras
- Ökar den totala lastkapaciteten
- Upprätthåller flödeshastigheten; kontakt med tratten minskar, filtrets form är självbärande
- Veckning påverkar inte tekniska data nämnvärt; samma figurer kan användas med platta cirklar
- Betyg 595½ är tunt, medelsnabbt papper med medium till fina partikelretention
- Applikationer inkluderar:
- Partikelseparation från livsmedelsextrakt
- Filtrering av fasta ämnen från röt miljöprov
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Betyg 595½ Kvalitativt filterpapper vikt (förveckat), 125 mm |
| Formatera | Förveckad cirkel |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 7μ m |
| Porstorlek | 7μ m |
| Filtreringshastighet | Cirka 80 s |
| Flödeshastighet | Medel snabb |
| För användning med (applikation) | Ett förveckat filter som används för många rutinmässiga analytiska tillämpningar i olika industrier (t.ex. partikelseparation från livsmedelsextrakt eller filtrering av fasta ämnen från rötade miljöprover, t.ex. för ICP/AAS-analys). |
| Kvalitet | Betyg 595½ |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Visa mer |