Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativa släta cirklar och ark - klass 3
Produktkod. 11372835
Diameter (metrisk):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Mått (L x B):
46 x 57 cm
Produktkod. 11372835
Brand: Cytiva 1003090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för hög fällningskapacitet och ökad våtstyrka. Whatman™ Släta cirklar och ark av kvalitativ kvalitet - Klass 3 ger dubbel tjocklek Whatman Årskurs 1.
  • Lämplig för sugfiltrering
  • Mycket absorberande
  • Partikelretention:> 6 μm
  • Porositet: Medelfin
  • Filtreringshastighet† : ASTM™ , 90 sek.; Herzberg, 325 sek.
  • Yta: Slät, kornig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kvalitet 3 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, cirkel, 90 mm
Formatera Skiva
Material Cellulosa
Partikelretention >6μ m
Filtreringshastighet ASTM: 90; Herzberg: 325 sek.
För användning med (applikation) Ett filter av standardkvalitet som används i kvalitativa analystekniker för att bestämma och identifiera material. För användning i büchner-trattar.
Kvalitet Årskurs 3
Porositet Medium Fin
Tjocklek (metrisk) 390μ m
Typ Kvalitativt filterpapper
Diameter (engelska) 3,54 tum
Diameter (metrisk) 90 mm