Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativa släta cirklar och ark - klass 3
Diameter (metrisk):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Mått (L x B):
46 x 57 cm
Beskrivning
Används för hög fällningskapacitet och ökad våtstyrka. Whatman™ Släta cirklar och ark av kvalitativ kvalitet - Klass 3 ger dubbel tjocklek Whatman Årskurs 1.
- Lämplig för sugfiltrering
- Mycket absorberande
- Partikelretention:> 6 μm
- Porositet: Medelfin
- Filtreringshastighet† : ASTM™ , 90 sek.; Herzberg, 325 sek.
- Yta: Slät, kornig
Specifikationer
Specifikationer
| Luftflödeshastighet | 26 sek/100 ml/kvadrat i. |
| Beskrivning | Kvalitet 3 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, cirkel, 110 mm |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 6μ m |
| Porstorlek | 6μ m |
| Filtreringshastighet | ASTM: 90; Herzberg: 325 sek. |
| Flödeshastighet | 26 |
| För användning med (applikation) | Ett filter av standardkvalitet som används i kvalitativa analystekniker för att bestämma och identifiera material. För användning i büchner-trattar. |
| Kvalitet | Årskurs 3 |
| Visa mer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido