Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativa släta cirklar och ark - klass 3
Beskrivning
Används för hög fällningskapacitet och ökad våtstyrka. Whatman™ Släta cirklar och ark av kvalitativ kvalitet - Klass 3 ger dubbel tjocklek Whatman Årskurs 1.
- Lämplig för sugfiltrering
- Mycket absorberande
- Partikelretention:> 6 μm
- Porositet: Medelfin
- Filtreringshastighet† : ASTM™ , 90 sek.; Herzberg, 325 sek.
- Yta: Slät, kornig
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kvalitet 3 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, cirkel, 125 mm |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | >6μ m |
| Filtreringshastighet | ASTM: 90; Herzberg: 325 sek. |
| För användning med (applikation) | Ett filter av standardkvalitet som används i kvalitativa analystekniker för att bestämma och identifiera material. För användning i büchner-trattar. |
| Kvalitet | Årskurs 3 |
| Porositet | Medium Fin |
| Tjocklek (metrisk) | 390μ m |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Visa mer |