Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitativt filterpapper: Klass 2 ark
Beskrivning
Dessa cellulosafilter används i kvalitativ analysteknik för att bestämma och identifiera material och för att klara vätskor.
- Partikelretention: 8 μm
- Porositet: Medelfin
- Filtreringshastighet: ASTM™ , 55 sek.; Herzberg, 240 sek.
- Yta: Slät
- Håller marknäring i växttillväxtförsök
- Används för jordanalys och frötestningsprocedurer inom jordbruksindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kvalitet 2 kvalitativt filterpapper Standardkvalitet, ark, 600 x 600 mm |
| Formatera | Ark |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | >8μ m |
| Filtreringshastighet | 240 sek. |
| Flödeshastighet | Intermediär |
| För användning med (applikation) | Ett filter av standardkvalitet som används för att övervaka specifika föroreningar i atmosfären och vid jordtestning. |
| Kvalitet | Årskurs 2 |
| Porositet | Medium Fin |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Visa mer |