Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvantitativt filterpapper: cirklar av klass 41
Produktkod. 11390464
Diameter (metrisk):
32 mm
42.5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11390464
Brand: Cytiva 1441042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för kvantitativ luftföroreningsanalys som papperstejp för impregnering vid bestämning av gasformiga föreningar vid höga flöden eller för kvantitativ luftföroreningsanalys. Whatman™ Kvantitativt filterpapper: Grade 41 Circles används vanligtvis för att förbereda prover för metallanalys efter salpetersyrarötning.
Askfria kvaliteter är mycket rena filter lämpliga för ett brett utbud av kritiska analytiska filtreringsprocedurer. Whatman™ kvantitativa filterpapper är utformade för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys.
  • Extremt låg askhalt (max 0,007 % aska)
  • 20 μm nominell partikelretention
  • Snabb filtreringshastighet (Herzberg 54 s)
  • Används vanligtvis för rutinanalys av luftföroreningar och markföroreningsanalys
  • Filter med hög renhet för kvantitativ analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Luftflödeshastighet 4 s/100 ml/tum 2
Beskrivning Klass 41 snabbt askfritt filterpapper, 42,5 mm cirkel (100 st)
Filtertyp Asklös
Formatera Skiva
Material Bomullslinters
Partikelretention 20μ m
Porstorlek 20μ m
Filtreringshastighet ASTM, 12 sekunder; Herzberg, 54 sekunder
Flödeshastighet Snabb
För användning med (applikation) Designad för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys. För analytiska procedurer som involverar grova partiklar eller gelatinösa fällningar (t.ex. järn- eller aluminiumhydroxider). Används även i kvantitativ luftföroreningsanalys
Kvalitet Betyg 41
Porositet Grov
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 215μ m
Typ Kvantitativt filterpapper
Diameter (metrisk) 42.5 mm