Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvantitativt filterpapper: cirklar av klass 41
Beskrivning
Används för kvantitativ luftföroreningsanalys som papperstejp för impregnering vid bestämning av gasformiga föreningar vid höga flöden eller för kvantitativ luftföroreningsanalys. Whatman™ Kvantitativt filterpapper: Grade 41 Circles används vanligtvis för att förbereda prover för metallanalys efter salpetersyrarötning.
Askfria kvaliteter är mycket rena filter lämpliga för ett brett utbud av kritiska analytiska filtreringsprocedurer. Whatman™ kvantitativa filterpapper är utformade för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys.
- Extremt låg askhalt (max 0,007 % aska)
- 20 μm nominell partikelretention
- Snabb filtreringshastighet (Herzberg 54 s)
- Används vanligtvis för rutinanalys av luftföroreningar och markföroreningsanalys
- Filter med hög renhet för kvantitativ analys
Specifikationer
Specifikationer
| Luftflödeshastighet | 4 s/100 ml/tum 2 |
| Beskrivning | Klass 41 snabbt askfritt filterpapper, 110 mm cirkel (100 st) |
| Filtertyp | Asklös |
| Formatera | Skiva |
| Material | Bomullslinters |
| Partikelretention | 20μ m |
| Porstorlek | 20μ m |
| Filtreringshastighet | ASTM, 12 sekunder; Herzberg, 54 sekunder |
| Flödeshastighet | Snabb |
| För användning med (applikation) | Designad för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys. För analytiska procedurer som involverar grova partiklar eller gelatinösa fällningar (t.ex. järn- eller aluminiumhydroxider). Används även i kvantitativ luftföroreningsanalys |
| Visa mer |