Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvantitativt filterpapper: Klass 589/1 Circles
Produktkod. 11385184
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11385184
Brand: Cytiva 10300009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för snabb filtrering av grov fällning. Whatman™ Grade 589/1 Quantitatve FIlter Paper Circles stödjer tester såsom cementfinhetsmätning i ett standard Blaine-test eller bestämning av askhalten i livsmedel.
Designad för snabb filtrering av grov fällning. Whatman™ Grade 589/1 Quantitatve FIlter Paper Circles stödjer tester såsom cementfinhetsmätning i ett standard Blaine-test eller bestämning av askhalten i livsmedel.
Ashless kvalitet är mycket rena filter som lämpar sig för ett brett utbud av kritiska analytiska filtreringsprocedurer. Whatman™ kvantitativa filterpapper är utformade för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys.
  • För retention av grov fällning
  • Herzberg filtreringshastighet på 50 s
  • Black Ribbon Filter för filtrering av grova fällningar
  • Askfri med mycket hög flödeshastighet
  • Hög renhet (< 0,01 % aska)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färgkod Svart
Beskrivning Grad 589/1 filter för kvarhållning av grov nederbörd, 90 mm cirkel (100 st)
Filtertyp Asklös
Formatera Skiva
Material Bomullslinters
Partikelretention 12 till 15μ m
Filtreringshastighet 25 s
Flödeshastighet Hög
För användning med (applikation) Designad för gravimetrisk analys och beredning av prover för instrumentell analys.För filtrering av grova fällningar.För många kvantitativa standardmetoder, speciellt för gravimetriska tillämpningar (t.ex. bestämning av askhalten
Kvalitet Betyg 589/1
Tjocklek (metrisk) 190μ m
Typ Kvantitativt filterpapper
Diameter (metrisk) 90 mm