Läs mer
Cytiva Kvantitativt filterpapper: Grade 541 Circles
Diameter (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Whatman härdade askfria kvantitativa filterpapper är syrahärdade för att ge hög våtstyrka och kemisk beständighet med extremt låg askhalt. De är lämpliga för ett brett utbud av kritiska filtreringsprocedurer.
- Stor nominell partikelretention för snabb analytisk filtrering.
- Hög våthållfasthet
- Hög kemisk beständighet mot starka syra- och alkalisuspensioner
- Retention av gelatinös fällning
- 22μ m nominell partikelretention
- Snabbt flöde (Herzberg filtreringshastighet 34 s)
- Max 0,006 % askhalt
- Kvantitativ bestämning av mjölksediment
- Använd som ett djurfoderfilter för bestämning av fiberinnehåll
- Bestämning av gelatinhalt i mjölk och grädde
- Kvantifiering av klorid i cement, samt klorid och fosfor i kol och koks
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelretention | >20 till 25μ m |
| Filtreringshastighet | ASTM, 12 sekunder; Herzberg, 34 sekunder |
| För användning med (applikation) | Tuff, slät yta. Grova gelatinösa fällningar. Användbar för mellanstadier av gravimetrisk analys |
| Kvalitet | 541 |
| Porositet | Grov |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 400 mm |