Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 202 kräppade kvalitativa cirklar
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
240 mm
250 mm
320 mm
330 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
För rutinmässiga, icke-kritiska laboratoriefiltreringsapplikationer såsom allmän kemi, farmakologi, emulsioner, petroleumtestning, tvål och rengöringsmedel
- Retentivitet: Stora kristallina grova partiklar - 15-19 μm
- Filtreringshastighet: medelsnabb
- Färg: vit
- Material: cellulosa
- Tjocklek: 0,29 mm
- Innehåller våtstyrka tillsatser
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 202 32 cm 100/pk |
| Formatera | Skiva |
| Porstorlek | 15 till 19μ m |
| Flödeshastighet | Medium Snabb |
| För användning med (applikation) | Ett allmänt kvalitativt filter med kräppad yta. Snabbare än klass 201 och håller kvar stora kristallina grova partiklar. Används ofta i industrilaboratorier och studentlaboratorier för rutinfiltrering. |
| Kvalitet | 202 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.29 mm |
| Diameter (engelska) | 12,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 320 mm |