Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 202 kräppade kvalitativa cirklar
Produktkod. 15500773
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
200 mm
240 mm
250 mm
320 mm
330 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15500773
Brand: Cytiva 5202330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rutinmässiga, icke-kritiska laboratoriefiltreringsapplikationer såsom allmän kemi, farmakologi, emulsioner, petroleumtestning, tvål och rengöringsmedel
  • Retentivitet: Stora kristallina grova partiklar - 15-19 μm
  • Filtreringshastighet: medelsnabb
  • Färg: vit
  • Material: cellulosa
  • Tjocklek: 0,29 mm
  • Innehåller våtstyrka tillsatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 202 33 cm 100/pk
Formatera Skiva
Porstorlek 15 till 19μ m
Flödeshastighet Intermediär
För användning med (applikation) Ett allmänt kvalitativt filter med kräppad yta. Snabbare än klass 201 och håller kvar stora kristallina grova partiklar. Används ofta i industrilaboratorier och studentlaboratorier för rutinfiltrering.
Kvalitet 202
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 330 mm