Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 kräppade kvalitativa cirklar
Produktkod. 11354270
Change view
Diameter (metrisk):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11354270 9 cm Paket med 50
12522056 20 cm Paket med 50
12542056 33 cm Paket med 50
15550773 25 cm Paket med 50
11364270 11 cm Paket med 50
11374270 12,5 cm Paket med 50
11314280 24 cm Paket med 50
11384270 15 cm Paket med 50
11394270 18,5 cm Paket med 50
15560773 40 cm Paket med 50
15570773 50 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11354270 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 5230090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge tillförlitlig prestanda för icke-kritiska industriella laboratorie- och studentlabbapplikationer
Behåll grova partiklar.
  • Tillverkad av cellulosa
  • Kräppad yta för snabb filtrering av grova partiklar
  • Partikelretention: 25 till 30 μm
  • Tjocklek: 0,40 mm
Bör inte användas för kjeldahl kväveanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 230 9 cm 50/pk
Formatera Skiva
Material Cellulosa
Partikelretention 25 till 30μ m
För användning med (applikation) Ett allmänt kvalitativt filter med kräppad yta. Hög filtreringshastighet och hög lastkapacitet. Används ofta i industrilaboratorier och studentlaboratorier för rutinfiltrering.
Kvalitet 230
Porositet Grov
Kvantitet 50/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Mått (L x B) 9.0 cm
Diameter (engelska) 3,5 tum
Diameter (metrisk) 9 cm