Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 kräppade kvalitativa cirklar
Diameter (metrisk):
9 cm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Behåll grova partiklar.
- Tillverkad av cellulosa
- Kräppad yta för snabb filtrering av grova partiklar
- Partikelretention: 25 till 30 μm
- Tjocklek: 0,40 mm
Bör inte användas för kjeldahl kväveanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 25 till 30μ m |
| För användning med (applikation) | Oljekemi |
| Kvalitet | 230 |
| Porositet | Grov |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Diameter (engelska) | 4,3 tum |
| Diameter (metrisk) | 11 cm |