Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 kräppade kvalitativa cirklar
Description
Behåll grova partiklar.
- Tillverkad av cellulosa
- Kräppad yta för snabb filtrering av grova partiklar
- Partikelretention: 25 till 30 μm
- Tjocklek: 0,40 mm
Bör inte användas för kjeldahl kväveanalys
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 230 20 cm 50/pk |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 25 till 30μ m |
| För användning med (applikation) | Ett allmänt kvalitativt filter med kräppad yta. Hög filtreringshastighet och hög lastkapacitet. Används ofta i industrilaboratorier och studentlaboratorier för rutinfiltrering. |
| Kvalitet | 230 |
| Porositet | Grov |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Mått (L x B) | 20.00 cm |
| Show More |