Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 kräppade kvalitativa cirklar
Produktkod. 15560773
Diameter (metrisk):
9 cm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15560773
Brand: Cytiva 5230400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge tillförlitlig prestanda för icke-kritiska industriella laboratorie- och studentlabbapplikationer
Behåll grova partiklar.
  • Tillverkad av cellulosa
  • Kräppad yta för snabb filtrering av grova partiklar
  • Partikelretention: 25 till 30 μm
  • Tjocklek: 0,40 mm
Bör inte användas för kjeldahl kväveanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 230 40 cm 50/pk
Formatera Skiva
Material Cellulosa
Partikelretention 25 till 30μ m
För användning med (applikation) Ett allmänt kvalitativt filter med kräppad yta. Hög filtreringshastighet och hög lastkapacitet. Används ofta i industrilaboratorier och studentlaboratorier för rutinfiltrering.
Kvalitet 230
Porositet Grov
Kvantitet 50/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Mått (L x B) 40.00 cm
Diameter (engelska) 15,7 tum
Diameter (metrisk) 40 cm