Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 802 Förberedda kvalitativa cirklar
Produktkod. 12532006
Diameter (metrisk):
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
24 cm
32 cm
38,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12532006
Brand: Cytiva 5802385
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grov retention
  • Vikt för snabb filtrering av grova partiklar och gelatinösa fällningar
  • Kvalitativt betyg; nominell retention 30-35 μm; 0,26 mm tjock Veckning och kräppad yta ökar den effektiva ytan, förbättrar både filtreringshastigheten och förlänger filtrets livslängd
  • Våt förstärkt†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 802 38.5 cm 100/pk
Formatera Skiva
Partikelretention 15μ m
Porstorlek 30 till 35μ m
Flödeshastighet Snabb
För användning med (applikation) Ett förveckat filter för användning med en konisk filtertratt, erbjuder snabb filtrering och hög belastningskapacitet för analys av grova partiklar eller gelatinösa fällningar.
Kvalitet 802
Porositet Grov
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.26 mm
Mått (L x B) 38.50 cm
Diameter (metrisk) 38,5 cm