Läs mer
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 802 Förberedda kvalitativa cirklar
Diameter (metrisk):
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
24 cm
32 cm
38,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Vikt för snabb filtrering av grova partiklar och gelatinösa fällningar
- Kvalitativt betyg; nominell retention 30-35 μm; 0,26 mm tjock Veckning och kräppad yta ökar den effektiva ytan, förbättrar både filtreringshastigheten och förlänger filtrets livslängd
- Våt förstärkt†
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 802 38.5 cm 100/pk |
| Formatera | Skiva |
| Partikelretention | 15μ m |
| Porstorlek | 30 till 35μ m |
| Flödeshastighet | Snabb |
| För användning med (applikation) | Ett förveckat filter för användning med en konisk filtertratt, erbjuder snabb filtrering och hög belastningskapacitet för analys av grova partiklar eller gelatinösa fällningar. |
| Kvalitet | 802 |
| Porositet | Grov |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.26 mm |
| Visa mer |