Läs mer
Cytiva Whatman™ Regenererade cellulosamembran: Grad RC 55
Produktkod. 10166770
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 10166770
Brand: Cytiva 10410214
Only null left
Add to basket
Add to basket
Består av ren cellulosa utan några vätmedel.
  • Spontant vätande, mycket bra våtstyrka
  • Extremt kemiskt resistent; lämplig för vattenhaltiga och organiska medier
  • Hydrofil
  • Mekaniskt stabil
  • Steriliserbar med alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Regenererad cellulosa
Porstorlek 0,5μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tjocklek (metrisk) 75μ m
Diameter (metrisk) 50 mm