Läs mer
Cytiva Whatman™ Regenererade cellulosamembran: Grad RC 55
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
- Spontant vätande, mycket bra våtstyrka
- Extremt kemiskt resistent; lämplig för vattenhaltiga och organiska medier
- Hydrofil
- Mekaniskt stabil
- Steriliserbar med alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Regenererad cellulosa |
| Porstorlek | 0,5μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Tjocklek (metrisk) | 75μ m |
| Diameter (metrisk) | 142 mm |