Läs mer
Cytiva Whatman™ Regenererade cellulosamembran: Grad RC 55
Produktkod. 11383355
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11383355 25 mm Paket med 100
10166770 50 mm Paket med 100
11375394 110 mm Paket med 25
11373355 142 mm Paket med 25
11365394 47 mm Paket med 100
11363355 100 mm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11383355 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10410206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av ren cellulosa utan några vätmedel.
  • Spontant vätande, mycket bra våtstyrka
  • Extremt kemiskt resistent; lämplig för vattenhaltiga och organiska medier
  • Hydrofil
  • Mekaniskt stabil
  • Steriliserbar med alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Regenererad cellulosa
Porstorlek 0,5μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tjocklek (metrisk) 75μ m
Diameter (metrisk) 25 mm