Läs mer
Cytiva Whatman™ Regenererade cellulosamembran: Grad RC 58
Produktkod. 11315404
Change view
Mått (L x B):
300 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
100 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize Diameter (metrisk)
11315404 300 x 600 mm Paket med 5 -
11395394 - Paket med 100 50 mm
11305404 - Paket med 25 100 mm
11385394 - Paket med 100 47 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11315404 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10410380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8010.00 SEK
    7831.00 SEK / Paket med 5
    Save 179.00 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av ren cellulosa utan några vätmedel
  • Spontant vätande, mycket bra våtstyrka
  • Extremt kemiskt resistent; lämplig för vattenhaltiga och organiska medier
  • Hydrofil
  • Mekaniskt stabil
  • Steriliserbar med alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Regenererad cellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tjocklek (metrisk) 75μ m
Mått (L x B) 300 x 600 mm