Läs mer
Cytiva Whatman™ Regenererade cellulosamembran: Grad RC 58
Beskrivning
Består av ren cellulosa utan några vätmedel
- Spontant vätande, mycket bra våtstyrka
- Extremt kemiskt resistent; lämplig för vattenhaltiga och organiska medier
- Hydrofil
- Mekaniskt stabil
- Steriliserbar med alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Regenererad cellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Tjocklek (metrisk) | 75μ m |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |