Läs mer
Cytiva Whatman™ Regenererade cellulosamembran: Grad RC 60
Produktkod. 11313365
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11313365
Brand: Cytiva 10410014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av ren cellulosa utan några vätmedel
  • Spontant vätande, mycket bra våtstyrka
  • Extremt kemiskt resistent; lämplig för vattenhaltiga och organiska medier
  • Hydrofil
  • Mekaniskt stabil
  • Steriliserbar med alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Regenererad cellulosa
Porstorlek 1.0μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Tjocklek (metrisk) 70μ m
Diameter (metrisk) 50 mm