Läs mer
Cytiva Whatman™ Ersättande olivkopplingskoppling i rostfritt stål för MD050- och MD142-seriens tryckfiltreringsgrenrör
Produktkod. 11354994
Change view
Diameter (metrisk):
9 till 11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11354994 9 till 11 mm Varje
1 options
Produktkod. 11354994 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10453007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningskoppling för olivolja i rostfritt stål för MD050- och MD142-seriens tryckfiltreringsgrenrör (tryckslangskoppling).
  • Produkttyp: Olive Coupling Connector
  • Modell: MD050/0/18
  • Material: Rostfritt stål
  • Inkluderar: PTFE-tätning
  • För användning med (applikation): Tryckfiltrering
  • För användning med (utrustning): MD050- och MD142-seriens tryckfiltreringsgrenrör (tryckslanganslutning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter Via oliv utvändig dia. 9 till 11 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) MD050 och MD142 serier tryckfiltreringsgrenrör
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tryckfiltrering
Inkluderar PTFE tätning
Modell MD050/0/18
Antal per förpackning 1 st.
Typ Olive kopplingskontakt
Diameter (metrisk) 9 till 11 mm
Diameter (metrisk) membran 9 till 11 mm