Läs mer
Cytiva Whatman™ Förseglingsbara hybridiseringspåsar
Produktkod. 11319374
Förslutningstyp:
Värmeförsegling
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11319374
Brand: Cytiva 10483064
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gör hybridiseringar och inkubationer enklare
Används för hybridisering och inkubationsreaktioner på tunna våta membran.
  • Öppen på tre sidor för enkel insättning av vått membran
  • Kan förseglas med en vanlig värmeförseglare
  • Storlek: 20,3x 25,8 cm (8x 10 tum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Värmeförsegling
För användning med (applikation) Hybridisering och inkubationsreaktion
Kvantitet 50 st
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 20.3 cm
Produkttyp Förseglingsbar reaktionspåse