Läs mer
Cytiva Whatman™ Seed Testing Papers: Grade 3014 Sheets
Produktkod. 11318904
Mått (L x B):
110 x 20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11318904
Brand: Cytiva 10344672
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grade 3014 frötestning veckade remsor för testning av särskilt känsliga frön.
På grund av sin extremt höga renhet ger våra frötestpapper tillförlitliga och reproducerbara resultat. Pappren är gjorda av ren cellulosa utan några tillsatser och innehåller inga ämnen som kan påverka frönas tillväxt. Den konstanta vattenabsorptionen av papperen säkerställer kontinuerlig tillförsel av den erforderliga mängden vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Ark
Material Cellulosa
För användning med (applikation) Frökontroll
Kvalitet 3014
Kvantitet 1000/Pk.
Typ Seed Test Paper
Mått (L x B) 110 x 20 mm
Längd (metrisk) 110 mm
Bredd (metrisk) 20 mm