Läs mer
Cytiva Whatman™ Frötestningspapper: Klass 3236 veckade remsor
Produktkod. 11328914
Mått (L x B):
111 x 20 mm
112 x 20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11328914
Brand: Cytiva 10345576
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klass 3236 veckade remsor för frötestning.
På grund av sin extremt höga renhet ger våra frötestpapper tillförlitliga och reproducerbara resultat. Pappren är gjorda av ren cellulosa utan några tillsatser och innehåller inga ämnen som kan påverka frönas tillväxt. Den konstanta vattenabsorptionen av papperen säkerställer kontinuerlig tillförsel av den erforderliga mängden vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Ark
Material Cellulosa
För användning med (applikation) Testa medelstora och belagda frön (t.ex. sockerbetor, foderbetor, spannmål, solros, raps, senap)
Kvalitet Plisserad
Tjocklek (metrisk) 0.22 mm
Mått (L x B) 111 x 20 mm
Längd (engelska) 4,37 tum.
Längd (metrisk) 111 mm
Bredd (engelska) 0,78 tum
Bredd (metrisk) 20 mm