Läs mer
Cytiva Whatman™ Frötestningspapper: Klass 3236 veckade remsor
Mått (L x B):
111 x 20 mm
112 x 20 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Description
På grund av sin extremt höga renhet ger våra frötestpapper tillförlitliga och reproducerbara resultat. Pappren är gjorda av ren cellulosa utan några tillsatser och innehåller inga ämnen som kan påverka frönas tillväxt. Den konstanta vattenabsorptionen av papperen säkerställer kontinuerlig tillförsel av den erforderliga mängden vatten.
Specifications
Specifications
| Formatera | Ark |
| Material | Cellulosa |
| För användning med (applikation) | Testa medelstora och belagda frön (t.ex. sockerbetor, foderbetor, spannmål, solros, raps, senap) |
| Kvalitet | Plisserad |
| Tjocklek (metrisk) | 0.22 mm |
| Mått (L x B) | 111 x 20 mm |
| Längd (engelska) | 4,37 tum. |
| Längd (metrisk) | 111 mm |
| Bredd (engelska) | 0,78 tum |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |