Läs mer
Cytiva Whatman™ SG81 Grade Chromatography Paper
Beskrivning
- Samtidig utveckling av flera prover på samma ark under identiska förhållanden.
- Sekventiell utveckling av samma prover med olika lösningsmedel och/eller olika koncentrationer av samma lösningsmedel.
- Lämplig för tvådimensionell kromatografi (ändring av lösningsmedelsfrontens riktning) med eventuellt förbättrad upplösning.
- Används i enzymanalyser för att separera produkt från reaktant genom laddning eller polaritet.
Specifikationer
Specifikationer
| Filmtjocklek | 0.27 mm |
| För användning med (applikation) | För enzymanalyser för att separera produkt från reaktant genom laddning eller polaritet |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | SG81 |
| Material | Cellulosa, kiseldioxid med stora porer |
| Bredd (engelska) | 18,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 46 cm |
| Flödeshastighet | 110 mm/30 min. |
| Längd (metrisk) | 57 cm |