Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25
Description
Cytiva Whatman Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25, svart, diameter på utsidan: 47 mm, 1,85 tum, rutnätsfärg: vit, autoklaverbar: Ja, betyg: ME 25, inkluderar: Med mellanläggspapper och utan dyna, membrantyp: WME, porstorlek: 0,45um, proteinbindningskapacitet: medium
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 4,3 till 5,0 mg/ cm2 |
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologiskt arbete |
| Kvalitet | ME 25 |
| Rutnätsfärg | Ej tillämpligt |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- ME25 ST, 0.45 µm 47 mm, 100 pack
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.