Läs mer
Cytiva Whatman™ Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Färg:
Svart
Vitt
Rutnätsfärg:
Ej tillämpligt
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
Beskrivning
Cytiva Whatman Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25, svart, diameter på utsidan: 47 mm, 1,85 tum, rutnätsfärg: vit, autoklaverbar: Ja, betyg: ME 25, inkluderar: Med mellanläggspapper och utan dyna, membrantyp: WME, porstorlek: 0,45um, proteinbindningskapacitet: medium
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 4,3 till 5,0 mg/ cm2 |
| Färg | Svart |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvalitet | ME 25 |
| Rutnätsfärg | Vitt |
| Inkluderar | Med mellanläggspapper och utan pad |
| Proteinbindningskapacitet | Intermediär |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose