Läs mer
Cytiva Whatman™ Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25
Produktkod. 11355394
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Färg:
Svart
Vitt
Rutnätsfärg:
Ej tillämpligt
Svart
Vitt
Kvantitet:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg Rutnätsfärg Kvantitet unitSize
11355394 50 mm Svart Vitt 100/Pk. Paket med 100
11335314 47 mm Vitt Ej tillämpligt 100/Pk. Paket med 100
11345394 47 mm Svart Vitt 1000/Pk. Paket med 1000
11335394 47 mm Svart Vitt 100/Pk. Paket med 100
11345384 47 mm Vitt Svart 100/Pk. Paket med 100
13247119 50 mm Vitt Svart 400/Pk. Paket med 400
13267119 50 mm Vitt Svart 100/Pk. Paket med 100
13237119 47 mm Vitt Svart 100/Pk. Paket med 100
13257119 47 mm Vitt Svart 400/Pk. Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11355394 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10409772
Cytiva Whatman Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25, svart, diameter på utsidan: 47 mm, 1,85 tum, rutnätsfärg: vit, autoklaverbar: Ja, betyg: ME 25, inkluderar: Med mellanläggspapper och utan dyna, membrantyp: WME, porstorlek: 0,45um, proteinbindningskapacitet: medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 4,3 till 5,0 mg/ cm2
Färg Svart
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Att kvantitativt utvärdera antalet mikroorganismer
Kvalitet ME 25
Rutnätsfärg Vitt
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderar Interleaving papper, utan pad
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 100/Pk.
Storlek (metrisk) Rutnät 0.31cm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ Membran
Vattenflöde 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelska) 1,96 tum.
Diameter (metrisk) 50 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ME25/31 ST, 0.45 µm 50 mm, 100 pack
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.