Läs mer
Cytiva Whatman™ Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25
Produktkod. 13237119
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Färg:
Svart
Vitt
Rutnätsfärg:
Ej tillämpligt
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 400
Produktkod. 13237119
Brand: Cytiva 10406800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cytiva Whatman Sterila blandade cellulosaestermembran, ME 25, svart, diameter på utsidan: 47 mm, 1,85 tum, rutnätsfärg: vit, autoklaverbar: Ja, betyg: ME 25, inkluderar: Med mellanläggspapper och utan dyna, membrantyp: WME, porstorlek: 0,45um, proteinbindningskapacitet: medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Basvikt 4.3 to 5.0 mg/cm2
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0.45 μm
Sterilitet Sterile
För användning med (applikation) Membrane butler
Rutnätsfärg Svart
Inkluderar Without interleaving paper and pad
Proteinbindningskapacitet Medium
Storlek (metrisk) Rutnät 3.1mm
Temperatur (metrisk) Drift 130°C
Typ Membrane
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose