Läs mer
Cytiva Whatman™ TurboBlotter överföringssystem, stora påfyllningar
Beskrivning
Påfyllningsförpackningar innehåller ytterligare membran och papper som behövs för ytterligare överföringar.
- Består av ett ark Nytra™ SPC 0,45 mμ Nylon membran
- En veke av 3MM Chr läskpapper
- Blotterstapel består av åtta ark 3MM Chr läskpapper
- 20 ark GB004 läskpapper
- Refill innehåller fem uppsättningar överföringsmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 15 x 15 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit |
| Typ | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Påfyllning |
| Inkluderar | Fem uppsättningar överföringsmaterial (Nytran™ SPC membran, veke och stapel med 8 ark 3 mm kromatografipapper och 20 ark GB004-papper) |
| Längd (engelska) Gel | 5,9 tum |
| Längd (metrisk) Gel | 15 cm |
| Width (engelska) Gel | 5,9 tum |
| Bredd (metrisk) Gel | 15 cm |