Läs mer
Cytiva Whatman™ TurboBlotter överföringssystem, små påfyllningar
Produktkod. 11919297
Längd (engelska) Gel:
5,5 tum
5.9 in.
Längd (metrisk) Gel:
14 cm
15 cm
Width (engelska) Gel:
3.9 in.
4,3 tum
Bredd (metrisk) Gel:
10 cm
11 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11919297
Brand: Cytiva 10416306
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med TurboBlotter-kit
Påfyllningsförpackningar innehåller ytterligare membran och papper som behövs för ytterligare överföringar.
  • Består av ett ark Nytra™ SPC 0,45 mμ Nylon membran
  • En veke av 3MM Chr läskpapper
  • Blotterstapel består av åtta ark 3MM Chr läskpapper
  • 20 ark GB004 läskpapper
  • Refill innehåller fem uppsättningar överföringsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 11 x 14 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit
Typ Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Påfyllning
Inkluderar Fem uppsättningar överföringsmaterial (Nytran™ SPC membran, veke och stapel med 8 ark 3 mm kromatografipapper och 20 ark GB004-papper)
Längd (engelska) Gel 5,5 tum
Längd (metrisk) Gel 14 cm
Width (engelska) Gel 4,3 tum
Bredd (metrisk) Gel 11 cm