Läs mer
Cytiva Whatman™ Typ WCN cellulosanitratmembran
Beskrivning
Rekommenderas för de flesta rutintillämpningar, detta membran tillverkas under strikt kontrollerade förhållanden. Whatman™ Typ WCN cellulosanitratmembran smal porstorleksfördelning för förbättrad ytfångning och analys.
- Högre styrka och flexibilitet - De flesta membran är i sig sköra och svåra att hantera; det är inte ovanligt att filter skadas när de laddas i hållare eller när de används. Whatman cellulosanitratmembranfilter har en märkbart förbättrad flexibilitet och är gjorda för att tolerera missbruk under hantering, lastning och autoklavering utan att offra integriteten. Dessa membran är bland de starkaste av sin typ som finns tillgängliga, mätt och jämfört med sprängtryckstester.
- Låga extraherbara nivåer - Nivån av extraherbart material i membranfilter har blivit viktigare med framsteg inom filtrerings- eller adsorptionstekniker. I synnerhet kan farmaceutiska, immunologiska och biomedicinska vävnadsodlings- och spåranalysapplikationer påverkas negativt av höga extraherbara nivåer. Whatman cellulosanitratmembranfilter har en låg nivå av extraherbara ämnen, i allmänhet lägre än andra membran av liknande typ.
- Smal porstorleksfördelning - En av de viktigaste egenskaperna hos Whatman membranfilter är den smala fördelningen av porstorlekar. Den nominella porstorleken för dessa membran är noggrant kontrollerad på grund av det avancerade tillverknings- och kontrollsystemet. Dessutom minimeras variationen från batch till batch, vilket ger mer konsekventa laboratorieresultat.
- Ökad temperaturstabilitet - Membranfilter autoklaveras normalt vid 121 C °utan förlust av integritet. Cellulosanitratmembran levereras som cirklar, ark eller rullar.
- Minskad krympning - Överdriven krympning kan orsaka problem under autoklavering och är ofta orsaken till att membran slits sönder i sina hållare efter autoklavering. Det kan också orsaka en minskning av flödeshastigheten och den totala genomströmningen. Whatman membran uppvisar en låg krympning under autoklavering.
- Vita vanliga filter - Detta är standardmembranfiltret för de flesta laboratorieapplikationer som involverar partiklar och celler i intervallet 0,1μ m till 12,0μ m. Återstoden efter filtrering visar sig vara nästan helt på membranets yta och tillåter fysisk återhämtning av avlagringar och mikroskopisk undersökning.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ av membran | WCN |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ | Membranfilter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cellulose nitrate circles, plain, 0.45
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.