Läs mer
Cytiva Whatman™ Typ WCN cellulosanitratmembran
Produktkod. 11384854
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1.0μ m
1.2μ m
3.0μ m
5 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
11384854 1.0μ m 25 mm Paket med 100
11324864 3.0μ m 25 mm Paket med 100
10154211 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11354854 0,8μ m 25 mm Paket med 100
11374834 0,1μ m 47 mm Paket med 100
11394854 1.0μ m 47 mm Paket med 100
11364844 0,45 μm 47 mm Paket med 100
11364864 5 μm 90 mm Paket med 25
11314864 1.2μ m 142 mm Paket med 25
10565361 0,8μ m 47 mm Paket med 100
10470713 5 μm 47 mm Paket med 100
11304854 0,45 μm 142 mm Paket med 25
10652972 3.0μ m 47 mm Paket med 100
11334854 0,65μ m 47 mm Paket med 100
11364854 0,8μ m 37 mm Paket med 100
11384834 0,2μ m 13 mm Paket med 100
11364834 0,1μ m 25 mm Paket med 100
10777222 0,2μ m 47 mm Paket med 100
11334844 0,45 μm 13 mm Paket med 100
11344864 5 μm 25 mm Paket med 100
11394844 0,45 μm 90 mm Paket med 25
11324844 0,2μ m 142 mm Paket med 25
11395044 0,8μ m 90 mm Paket med 25
10694112 0,2μ m 25 mm Paket med 100
11314844 0,2μ m 90 mm Paket med 25
11374844 0,45 μm 50 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 11384854 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7190002
Rekommenderas för de flesta rutintillämpningar, detta membran tillverkas under strikt kontrollerade förhållanden. Whatman™ Typ WCN cellulosanitratmembran smal porstorleksfördelning för förbättrad ytfångning och analys.
  • Bland de starkaste i sin typ med märkbart förbättrad flexibilitet och tolererar övergrepp utan att offra integritet
  • Låg nivå av extraherbara —material generellt lägre än andra liknande membran
  • Avancerad tillverkning säkerställer en smal porstorleksfördelning och minimal batch-till-batch-variation
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F), med låg krympning
  • Rastercirklar tillgängliga (kat. nr. 09-529-710-serien)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Cellulosanitrat
Porstorlek 1.0μ m
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Klargörande filtrering (Allmänt)
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 25 mm