Learn More
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ 96-brunnars klara mikroplattor
Description
- Polystyren
- Tål låga temperaturer (-°20 C) för långtidsförvaring
- Platta, runda eller V-formade brunnsbottnar
- Överensstämmer med ANSI™ /SBS (American National Standards Institute, Society of Biomolecular Screening) standarder för kompatibilitet med de flesta mikroplattläsare och automatiserade platthanteringsenheter
- Obehandlad
Specifications
Specifications
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | UNIPLATE mikroplattor |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 650μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Fyrkantig, platt botten (F-brunn) |
| Show More |