Läs mer
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplattor
Produktkod. 10423772
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
5 ml
10 ml
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Antal Wells:
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Volym (metrisk) Tja Well Shape Antal Wells Förpackningsstorlek
10423772 Sterila 10 ml Rund 24 Paket med 25
11378674 Icke-steril 10 ml Rund 24 Paket med 25
11328684 Icke-steril 5 ml Platt botten (F-brunn) 48 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10423772 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 77015110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4040.00 SEK
    3580.00 SEK / Paket med 25
    Save 460.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för överlägsen kemisk och termisk stabilitet. Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplattor är lämpliga för enkel filtratuppsamling och homogena analystekniker som används vid screening med hög genomströmning (HTS).
  • Tål låga temperaturer (-°80 C) för långtidsförvaring
  • Överensstämmer med ANSI™ /SBS-standarder för kompatibilitet med de flesta mikroplattläsare och automatiserade plåthanteringsenheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Med lock
Beskrivning UNIPLATE mikroplattor
Array 4 x 6
Färg Naturlig
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 10 ml
Antal Wells 24
Sterilitet Sterila
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Idealisk för homogena analystekniker som används vid screening med hög genomströmning
Kvantitet 25/Pk.