Läs mer
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplattor
Produktkod. 11378674
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
5 ml
10 ml
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Antal Wells:
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Volym (metrisk) Tja Well Shape Antal Wells Förpackningsstorlek
11378674 Icke-steril 10 ml Rund 24 Paket med 25
11328684 Icke-steril 5 ml Platt botten (F-brunn) 48 Paket med 25
10423772 Sterila 10 ml Rund 24 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378674 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 77015102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4765.00 SEK
    4393.00 SEK / Paket med 25
    Save 372.00 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för överlägsen kemisk och termisk stabilitet. Whatman™ UNIPLATE™ Mikroplattor är lämpliga för enkel filtratuppsamling och homogena analystekniker som används vid screening med hög genomströmning (HTS).
  • Tål låga temperaturer (-°80 C) för långtidsförvaring
  • Överensstämmer med ANSI™ /SBS-standarder för kompatibilitet med de flesta mikroplattläsare och automatiserade plåthanteringsenheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Beskrivning UNIPLATE mikroplattor
Array 4 x 6
Färg Naturlig
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 10 ml
Antal Wells 24
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Idealisk för homogena analystekniker som används vid screening med hög genomströmning
Kvantitet 25/Pk.