Läs mer
Cytiva Whatman™ WT 100 Witt's Flask
Beskrivning
Flaskan är gjord av borosilikatglas. Den har ett utbytbart runt lock och sidomonterat slangmunstycke för vakuumslang 8 mm (innerdiameter).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Vakuumfiltreringsapparat |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Utbytbart runt lock, sidomonterat slangmunstycke för vakuumslang 8mm |
| Typ | Witt's Flask |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Diameter (metrisk) Insida | 100 mm |