Läs mer
Cytiva Whatman™ WTP-serien PTFE-membran
Porstorlek:
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Lämplig för tillämpningar som involverar aggressiva organiska lösningsmedel, starka syror och alkalier på grund av att de är kemiskt stabila och inerta. Whatman™ WTP-seriens PTFE-membran är särskilt lämpliga för att förbereda prover för HPLC-analys, luft- och gassterilisering.
PTFE sträckt film, laminerad till en nonwoven polypropen stödbana>
- Naturligt hydrofob
- 0,5 μm storlek används vanligtvis för provförfiltrering i HPLC-analyser för provfiltrering där fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen
- 0,2 μm storlek används för steril avluftning av vakuumgrenrör och sterila filtrattankar och behållare
Använd upp till °120 C (°248 F); högre temperaturer gör att laminatet mjuknar.
Användningsområden:
- Förtydligande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor
- Samla upp fuktigt damm för efterföljande analys (0,5 och μ1,0 m porstorlekar)
- Luft- och gassterilisering (0,2 och μ0,5 m porstorlekar)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Porstorlek | 1.0μ m |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Gasflödeshastighet | 17 l/min/cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Typ av membran | WTP |
| Kvantitet | 100 pack |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |