Läs mer
Cytiva Whatman™ WTP-serien PTFE-membran
Produktkod. 11344874
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,5μ m
1.0μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
11344874 0,2μ m 25 mm Paket med 100
10634132 1.0μ m 47 mm Paket med 100
11354874 0,2μ m 47 mm Paket med 100
11364874 0,5μ m 47 mm Paket med 100
11305094 1.0μ m 25 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11344874 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7582002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4650.00 SEK
    4479.00 SEK / Paket med 100
    Save 171.00 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för tillämpningar som involverar aggressiva organiska lösningsmedel, starka syror och alkalier på grund av att de är kemiskt stabila och inerta. Whatman™ WTP-seriens PTFE-membran är särskilt lämpliga för att förbereda prover för HPLC-analys, luft- och gassterilisering.
PTFE sträckt film, laminerad till en nonwoven polypropen stödbana>
  • Naturligt hydrofob
  • 0,5 μm storlek används vanligtvis för provförfiltrering i HPLC-analyser för provfiltrering där fasta partiklar kan orsaka permanent skada på kolonnen
  • 0,2 μm storlek används för steril avluftning av vakuumgrenrör och sterila filtrattankar och behållare
Använd upp till °120 C (°248 F); högre temperaturer gör att laminatet mjuknar.
Användningsområden:
  • Förtydligande av frätande ämnen, lösningsmedel och aggressiva vätskor
  • Samla upp fuktigt damm för efterföljande analys (0,5 och μ1,0 m porstorlekar)
  • Luft- och gassterilisering (0,2 och μ0,5 m porstorlekar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Gasflödeshastighet 4,5 l/min/cm 2
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Typ av membran WTP
Kvantitet 100 pack
Diameter (metrisk) 25 mm