Läs mer
Abnova™ Vetegroddar agglutinin naturligt Protein från vetegroddar
Produktkod. 16212280
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16212280 5 mg
1 options
Produktkod. 16212280 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer P5361.5mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används för Enzyme, SDS-PAGE
Specifikationer
Formulering Lyofiliserad från 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 8,6
Kvantitet 5 mg
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Efter beredning med avjoniserat vatten innehållande 0,9 % natriumklorid, förvara vid -20 °C. Alikvotera för att undvika upprepad frysning och upptining.
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Enzymaktivitet, natriumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektrofores
Renhet eller kvalitetsklass ≥94 %
Värd art Växter
Produkttyp Agglutinin (vetegroddar) naturligt protein