Specifikationer
| Antigen | Wheat Germ Agglutinin (WGA), Fluorescein |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| Kvantitet | 10 mg |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. |
| Produktlinje | Novus |
| Buffert | 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% sodium azide, 0.1 mM CaCl2 |